Stampa…
2'-Cyanoacetanilide 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 2-Cyanoacetanilide, 2-Cyano-N-phenylacetamide
OR33320-1G OR33320-5G
APOSOR33320-1GEA 53.9 EUR
APOSOR33320-1G APOSOR33320-5G
2'-Cyanoacetanilide 95%
2'-Cyanoacetanilide
Formula: C₉H₈N₂O
Peso molecolare: 160,1726 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00019840
CAS Number: 621-03-4