Stampa…
2-(3-Iodophenoxy)pyrimidine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR33316-1G OR33316-25G OR33316-5G
APOSOR33316-1GEA 176 EUR
APOSOR33316-1G APOSOR33316-25G APOSOR33316-5G
2-(3-Iodophenoxy)pyrimidine 95%
2-(3-Iodophenoxy)pyrimidine
Formula: C₁₀H₇IN₂O
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08056676
CAS Number: 886362-02-3