Stampa…
2-Isopropylpiperazine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR33314-1G OR33314-5G
APOSOR33314-1GEA 299 EUR
APOSOR33314-1G APOSOR33314-5G
2-Isopropylpiperazine 95%
2-Isopropylpiperazine
Formula: C₇H₁₆N₂
Peso molecolare: 128,22 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07373042
CAS Number: 84468-53-1