Stampa…
2-Azaspiro[4.4]nonan-3-one 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR33313-1G OR33313-5G
APOSOR33313-1GEA 87.3 EUR
APOSOR33313-1G APOSOR33313-5G
2-Azaspiro[4.4]nonan-3-one 95%
2-Azaspiro[4.4]nonan-3-one
Formula: C₈H₁₃NO
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09864498
CAS Number: 75751-72-3