1-Methoxy-2-(1H-pyrrol-1-yl)ethyl methyl ether 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms:
1-(2,2-Dimethoxyethyl)-1H-pyrrole
Formula:
C₈H₁₃NO₂ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD06659604 CAS Number: 93217-61-9 |