Stampa…
1-[(2-Chloro-1,3-thiazol-5-yl)methyl]azepane 97%
Fornitore: Apollo Scientific
OR33311-1G OR33311-5G
APOSOR33311-1GEA 234 EUR
APOSOR33311-1G APOSOR33311-5G
1-[(2-Chloro-1,3-thiazol-5-yl)methyl]azepane 97%
1-[(2-Chloro-1,3-thiazol-5-yl)methyl]azepane
Formula: C₁₀H₁₅ClN₂S
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06659601
CAS Number: 885950-03-8