Stampa…
5-Methyl-3-(3-thienyl)-1H-pyrazole 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR33310-1G OR33310-5G
APOSOR33310-1GEA 299 EUR
APOSOR33310-1G APOSOR33310-5G
5-Methyl-3-(3-thienyl)-1H-pyrazole 95%
5-Methyl-3-(3-thienyl)-1H-pyrazole
Formula: C₈H₈N₂S
Peso molecolare: 164,23 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06659599
CAS Number: 3196-01-8