Stampa…
6-(2-Chloroacetyl)-2H-1,4-benzoxazin-3(4H)-one 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 6-(Chloroacetyl)-2H-1,4-benzoxazin-3(4H)-one, 6-(2-Chloroacetyl)-2H-benzo[b][1,4]oxazin-3(4H)-one
OR33306-25G OR33306-5G
APOSOR33306-25GEA 662 EUR
APOSOR33306-25G APOSOR33306-5G
6-(2-Chloroacetyl)-2H-1,4-benzoxazin-3(4H)-one 95%
6-(2-Chloroacetyl)-2H-1,4-benzoxazin-3(4H)-one
Formula: C₁₀H₈ClNO₃
Peso molecolare: 225,63 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01321312
CAS Number: 26518-76-3