Stampa…
1-(4-Methoxyphenyl)-3-methyl-1H-pyrazol-5-ylamine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR33303-1G OR33303-5G
APOSOR33303-1GEA 176 EUR
APOSOR33303-1G APOSOR33303-5G
1-(4-Methoxyphenyl)-3-methyl-1H-pyrazol-5-ylamine 95%
1-(4-Methoxyphenyl)-3-methyl-1H-pyrazol-5-ylamine
Formula: C₁₁H₁₃N₃O
Peso molecolare: 203,25 g/mol
Punto di fusione: 104…105 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02091541
CAS Number: 91331-86-1