Stampa…
1-(4-Chlorobenzoyl)-4-piperidinecarboxylic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR33302-1G OR33302-5G
APOSOR33302-1GEA 180 EUR
APOSOR33302-1G APOSOR33302-5G
1-(4-Chlorobenzoyl)-4-piperidinecarboxylic acid 95%
1-(4-Chlorobenzoyl)-4-piperidinecarboxylic acid
Formula: C₁₃H₁₄ClNO₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03014156
CAS Number: 379724-54-6