Stampa…
2,4,6-Trichlorophenylboronic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR3330-1G OR3330-5G OR3330-25G
APOSOR3330-1GEA 93.1 EUR
APOSOR3330-1G APOSOR3330-5G APOSOR3330-25G
2,4,6-Trichlorophenylboronic acid 98%
2,4,6-Trichlorophenylboronic acid
Formula: C₆H₄BCl₃O₂
Peso molecolare: 225,26 g/mol
Punto di fusione: 162…164 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01074621
CAS Number: 73852-18-3