1-(tert-Butyl)-3-methyl-1H-pyrazol-5-ylamine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms:
1-(tert-Butyl)-3-methyl-1H-pyrazol-5-amine
OR33296-1G
OR33296-5G
APOSOR33296-1GEA
82.9
EUR
APOSOR33296-1G
APOSOR33296-5G
1-(tert-Butyl)-3-methyl-1H-pyrazol-5-ylamine 95%
1-(tert-Butyl)-3-methyl-1H-pyrazol-5-ylamine
Formula:
C₈H₁₅N₃ Peso molecolare: 153,23 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00122731 CAS Number: 141459-53-2 |