Stampa…
2-Amino-N-(2-propynyl)benzenecarboxamide 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 2-Amino-N-(prop-2-yn-1-yl)benzamide
OR33291-1G OR33291-5G
APOSOR33291-1GEA 234 EUR
APOSOR33291-1G APOSOR33291-5G
2-Amino-N-(2-propynyl)benzenecarboxamide 95%
2-Amino-N-(2-propynyl)benzenecarboxamide
Formula: C₁₀H₁₀N₂O
Peso molecolare: 174,2 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03425820
CAS Number: 4943-83-3