Stampa…
Ethyl-1-(2-cyanophenyl)-4-piperidinecarboxylate 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR33289-1G OR33289-5G OR33289-25G
APOSOR33289-1GEA 176 EUR
APOSOR33289-1G APOSOR33289-5G APOSOR33289-25G
Ethyl-1-(2-cyanophenyl)-4-piperidinecarboxylate 95%
Ethyl-1-(2-cyanophenyl)-4-piperidinecarboxylate
Formula: C₁₅H₁₈N₂O₂
Peso molecolare: 258,32 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04117820
CAS Number: 357670-16-7