Stampa…
5-Methoxy-2-(1H-pyrrol-1-yl)aniline 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR33286-1G OR33286-5G
APOSOR33286-1GEA 234 EUR
APOSOR33286-1G APOSOR33286-5G
5-Methoxy-2-(1H-pyrrol-1-yl)aniline 95%
5-Methoxy-2-(1H-pyrrol-1-yl)aniline
Formula: C₁₁H₁₂N₂O
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00047063
CAS Number: 59194-26-2