Stampa…
2-[2-(tert-Butyldimethylsiloxy)ethyl]benzeneboronic acid 96%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR3328-1G OR3328-250MG
APOSOR3328-1GEA 640 EUR
APOSOR3328-1G APOSOR3328-250MG
2-[2-(tert-Butyldimethylsiloxy)ethyl]benzeneboronic acid 96%
2-[2-(tert-Butyldimethylsiloxy)ethyl]benzeneboronic acid
Formula: C₁₄H₂₅BO₃Si
Peso molecolare: 280,25 g/mol
Punto di fusione: 92…94 °C
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD08436049
CAS Number: 913835-62-8