Stampa…
2-(4-Formylphenoxy)acetonitrile 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR33278-1G OR33278-25G OR33278-5G
APOSOR33278-1GEA 161 EUR
APOSOR33278-1G APOSOR33278-25G APOSOR33278-5G
2-(4-Formylphenoxy)acetonitrile 95%
2-(4-Formylphenoxy)acetonitrile
Formula: C₉H₇NO₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02629373
CAS Number: 385383-45-9