Stampa…
6-Bromo-1,3-benzodioxole-5-carbonitrile 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR33276-1G OR33276-25G OR33276-5G
APOSOR33276-1GEA 132 EUR
APOSOR33276-1G APOSOR33276-25G APOSOR33276-5G
6-Bromo-1,3-benzodioxole-5-carbonitrile 95%
6-Bromo-1,3-benzodioxole-5-carbonitrile
Formula: C₈H₄BrNO₂
Peso molecolare: 226,04 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02571372
CAS Number: 6120-26-9