Stampa…
Ethyl-4-(3-formyl-2,5-dimethyl-1H-pyrrol-1-yl)benzenecarboxylate 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: Ethyl 4-(3-formyl-2,5-dimethyl-1H-pyrrol-1-yl)benzoate
OR33275-1G OR33275-25G OR33275-5G
APOSOR33275-1GEA 132 EUR
APOSOR33275-1G APOSOR33275-25G APOSOR33275-5G
Ethyl-4-(3-formyl-2,5-dimethyl-1H-pyrrol-1-yl)benzenecarboxylate 95%
Ethyl-4-(3-formyl-2,5-dimethyl-1H-pyrrol-1-yl)benzenecarboxylate
Formula: C₁₆H₁₇NO₃
Peso molecolare: 271,32 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00022461
CAS Number: 52034-37-4