Stampa…
4-Amino-3,5-diphenyl-1,2,4-triazole 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: Diphenyl-4H-1,2,4-triazol-4-amine, 3,5-Diphenyl-4H-1,2,4-triazol-4-amine
OR33274-1G OR33274-5G
APOSOR33274-1GEA 176 EUR
APOSOR33274-1G APOSOR33274-5G
4-Amino-3,5-diphenyl-1,2,4-triazole 95%
4-Amino-3,5-diphenyl-1,2,4-triazole
Formula: C₁₄H₁₂N₄
Peso molecolare: 236,2700 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00450576
CAS Number: 3049-45-4