Stampa…
2-(2-Formyl-6-methoxyphenoxy)acetonitrile 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR33272-1G OR33272-25G OR33272-5G
APOSOR33272-1GEA 180 EUR
APOSOR33272-1G APOSOR33272-25G APOSOR33272-5G
2-(2-Formyl-6-methoxyphenoxy)acetonitrile 95%
2-(2-Formyl-6-methoxyphenoxy)acetonitrile
Formula: C₁₀H₉NO₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02082429
CAS Number: 127500-89-4