Stampa…
5-Bromo-2-(1H-pyrrol-1-yl)pyrimidine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR33271-1G OR33271-5G
APOSOR33271-1GEA 163 EUR
APOSOR33271-1G APOSOR33271-5G
5-Bromo-2-(1H-pyrrol-1-yl)pyrimidine 95%
5-Bromo-2-(1H-pyrrol-1-yl)pyrimidine
Formula: C₈H₆BrN₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01871728
CAS Number: 478258-70-7