Stampa…
2-Chloro-5-nitrophenylboronic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR3327-1G OR3327-5G OR3327-25G
APOSOR3327-1GEA 14.7 EUR
APOSOR3327-1G APOSOR3327-5G APOSOR3327-25G
2-Chloro-5-nitrophenylboronic acid
2-Chloro-5-nitrophenylboronic acid
Formula: C₆H₅BClNO₄
Peso molecolare: 201,37 g/mol
Punto di fusione: 236…238 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD03095323
CAS Number: 867333-29-7