Stampa…
3-(1-Azepanyl)-1-propanamine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 3-(Azepan-1-yl)propan-1-amine
OR33267-1G OR33267-25G OR33267-5G
APOSOR33267-1GEA 176 EUR
APOSOR33267-1G APOSOR33267-25G APOSOR33267-5G
3-(1-Azepanyl)-1-propanamine 95%
3-(1-Azepanyl)-1-propanamine
Formula: C₉H₂₀N₂
Peso molecolare: 156,27 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00020990
CAS Number: 3437-33-0