Stampa…
2-(2-Formyl-4-methoxyphenoxy)acetonitrile 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR33266-1G OR33266-5G
APOSOR33266-1GEA 176 EUR
APOSOR33266-1G APOSOR33266-5G
2-(2-Formyl-4-methoxyphenoxy)acetonitrile 95%
2-(2-Formyl-4-methoxyphenoxy)acetonitrile
Formula: C₁₀H₉NO₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02082011
CAS Number: 149384-09-8