Stampa…
2-Chloro-5-(1H-pyrazol-1-ylmethyl)-1,3-thiazole 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR33264-1G OR33264-5G
APOSOR33264-1GEA 234 EUR
APOSOR33264-1G APOSOR33264-5G
2-Chloro-5-(1H-pyrazol-1-ylmethyl)-1,3-thiazole 95%
2-Chloro-5-(1H-pyrazol-1-ylmethyl)-1,3-thiazole
Formula: C₇H₆ClN₃S
Peso molecolare: 199,66 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01871711
CAS Number: 453557-78-3