Stampa…
3-Hydroxypyrido[1,2-a]indole-10-carbonitrile 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR33263-1G OR33263-5G
APOSOR33263-1GEA 244 EUR
APOSOR33263-1G APOSOR33263-5G
3-Hydroxypyrido[1,2-a]indole-10-carbonitrile 95%
3-Hydroxypyrido[1,2-a]indole-10-carbonitrile
Formula: C₁₃H₈N₂O
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01568483
CAS Number: 339106-98-8