Stampa…
4-Benzooxazol-2-ylphenylamine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 4-(1,3-Benzoxazol-2-yl)aniline
OR33261-1G OR33261-5G
APOSOR33261-1GEA 112 EUR
APOSOR33261-1G APOSOR33261-5G
4-Benzooxazol-2-ylphenylamine 95%
4-Benzooxazol-2-ylphenylamine
Formula: C₁₃H₁₀N₂O
Peso molecolare: 210,24 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00453046
CAS Number: 20934-81-0