Stampa…
2-[4-(2-Pyrimidinyloxy)phenyl]acetonitrile 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR33256-1G OR33256-5G
APOSOR33256-1GEA 168 EUR
APOSOR33256-1G APOSOR33256-5G
2-[4-(2-Pyrimidinyloxy)phenyl]acetonitrile 95%
2-[4-(2-Pyrimidinyloxy)phenyl]acetonitrile
Formula: C₁₂H₉N₃O
Peso molecolare: 211,23 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01443818
CAS Number: 339105-55-4