1-[3-(2-Pyrimidinyloxy)phenyl]-1-ethanone 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR33254-1G
OR33254-5G
APOSOR33254-1GEA
299
EUR
APOSOR33254-1G
APOSOR33254-5G
1-[3-(2-Pyrimidinyloxy)phenyl]-1-ethanone 95%
1-[3-(2-Pyrimidinyloxy)phenyl]-1-ethanone
Formula:
C₁₂H₁₀N₂O₂ Peso molecolare: 214,23 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD01568700 CAS Number: 339105-37-2 |