Stampa…
4-[(2-Chloro-1,3-thiazol-5-yl)methyl]morpholine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR33253-1G OR33253-5G
APOSOR33253-1GEA 270 EUR
APOSOR33253-1G APOSOR33253-5G
4-[(2-Chloro-1,3-thiazol-5-yl)methyl]morpholine 95%
4-[(2-Chloro-1,3-thiazol-5-yl)methyl]morpholine
Formula: C₈H₁₁ClN₂OS
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01443905
CAS Number: 339105-10-1