3-Chloro-N-(2-chloro-3-pyridinyl)-2,2-dimethylpropanamide 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR33245-1G
OR33245-5G
APOSOR33245-1GEA
336
EUR
APOSOR33245-1G
APOSOR33245-5G
3-Chloro-N-(2-chloro-3-pyridinyl)-2,2-dimethylpropanamide 95%
3-Chloro-N-(2-chloro-3-pyridinyl)-2,2-dimethylpropanamide
Formula:
C₁₀H₁₂Cl₂N₂O Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00793432 CAS Number: 339100-93-5 |