Stampa…
Methyl-2-[(3-chloro-2,2-dimethylpropanoyl)amino]benzenecarboxylate 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: Methyl 2-(3-chloro-2,2-dimethylpropanamido)benzoate
OR33243-1G OR33243-25G OR33243-5G
APOSOR33243-1GEA 180 EUR
APOSOR33243-1G APOSOR33243-25G APOSOR33243-5G
Methyl-2-[(3-chloro-2,2-dimethylpropanoyl)amino]benzenecarboxylate 95%
Methyl-2-[(3-chloro-2,2-dimethylpropanoyl)amino]benzenecarboxylate
Formula: C₁₃H₁₆ClNO₃
Peso molecolare: 269.73 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00793430
CAS Number: 339100-86-6