Stampa…
5-Chloro-1-methyl-3-phenyl-1H-pyrazole-4-carbonitrile 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR33239-1G OR33239-5G
APOSOR33239-1GEA 306 EUR
APOSOR33239-1G APOSOR33239-5G
5-Chloro-1-methyl-3-phenyl-1H-pyrazole-4-carbonitrile 95%
5-Chloro-1-methyl-3-phenyl-1H-pyrazole-4-carbonitrile
Formula: C₁₁H₈ClN₃
Peso molecolare: 217.66 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01935950
CAS Number: 321848-49-1