2-(1-Oxo-1,3-dihydro-2H-isoindol-2-yl)-3-phenylpropanoic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR33238-1G
OR33238-25G
OR33238-5G
APOSOR33238-1GEA
176
EUR
APOSOR33238-1G
APOSOR33238-25G
APOSOR33238-5G
2-(1-Oxo-1,3-dihydro-2H-isoindol-2-yl)-3-phenylpropanoic acid 95%
2-(1-Oxo-1,3-dihydro-2H-isoindol-2-yl)-3-phenylpropanoic acid
Formula:
C₁₇H₁₅NO₃ Peso molecolare: 281,31 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00664644 CAS Number: 96017-10-6 |