Stampa…
2-(Aminooxy)-1-(4-phenylpiperazino)-1-ethanone hydrochloride 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR33230-1G OR33230-5G
APOSOR33230-1GEA 299 EUR
APOSOR33230-1G APOSOR33230-5G
2-(Aminooxy)-1-(4-phenylpiperazino)-1-ethanone hydrochloride 95%
2-(Aminooxy)-1-(4-phenylpiperazino)-1-ethanone hydrochloride
Formula: C₁₂H₁₈ClN₃O₂
Peso molecolare: 271,75 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01114500
CAS Number: 275374-83-9