Stampa…
Ethyl-4-chloro-6-oxo-1-phenyl-1,6-dihydro-3-pyridazinecarboxylate 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR33227-1G OR33227-5G
APOSOR33227-1GEA 444 EUR
APOSOR33227-1G APOSOR33227-5G
Ethyl-4-chloro-6-oxo-1-phenyl-1,6-dihydro-3-pyridazinecarboxylate 95%
Ethyl-4-chloro-6-oxo-1-phenyl-1,6-dihydro-3-pyridazinecarboxylate
Formula: C₁₃H₁₁ClN₂O₃
Peso molecolare: 278,7 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00243732
CAS Number: 339030-49-8