Stampa…
(2-Chloro-3-pyridinyl)(4-morpholinyl)methanone 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 4-(2-Chloropyridine-3-carbonyl)morpholine, (2-Chloropyridin-3-yl)(morpholino)methanone
OR33225-1G OR33225-5G
APOSOR33225-1GEA 328 EUR
APOSOR33225-1G APOSOR33225-5G
(2-Chloro-3-pyridinyl)(4-morpholinyl)methanone 95%
(2-Chloro-3-pyridinyl)(4-morpholinyl)methanone
Formula: C₁₀H₁₁ClN₂O₂
Peso molecolare: 226,66 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00454210
CAS Number: 53062-98-9