Stampa…
2-(3,5-Dimethyl-1H-pyrazol-1-yl)-1-ethanol 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR33224-1G OR33224-25G OR33224-5G
APOSOR33224-1GEA 132 EUR
APOSOR33224-1G APOSOR33224-25G APOSOR33224-5G
2-(3,5-Dimethyl-1H-pyrazol-1-yl)-1-ethanol 95%
2-(3,5-Dimethyl-1H-pyrazol-1-yl)-1-ethanol
Formula: C₇H₁₂N₂O
Peso molecolare: 140,19 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00141692
CAS Number: 20000-80-0