Stampa…
2,4-Dichloro-N-(2-hydroxyethyl)benzenecarboxamide 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR33223-1G OR33223-5G
APOSOR33223-1GEA 180 EUR
APOSOR33223-1G APOSOR33223-5G
2,4-Dichloro-N-(2-hydroxyethyl)benzenecarboxamide 95%
2,4-Dichloro-N-(2-hydroxyethyl)benzenecarboxamide
Formula: C₉H₉Cl₂NO₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00141691
CAS Number: 20656-08-0