N-(2-Hydroxyethyl)-2-phenylacetamide 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR33222-1G
OR33222-25G
OR33222-5G
APOSOR33222-1GEA
176
EUR
APOSOR33222-1G
APOSOR33222-25G
APOSOR33222-5G
N-(2-Hydroxyethyl)-2-phenylacetamide 95%
N-(2-Hydroxyethyl)-2-phenylacetamide
Formula:
C₁₀H₁₃NO₂ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00043506 CAS Number: 6269-99-4 |