Stampa…
5-Chloro-1-(3-chlorobenzyl)-6-oxo-1,6-dihydro-3-pyridine carboxylic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR33218-1G OR33218-5G
APOSOR33218-1GEA 444 EUR
APOSOR33218-1G APOSOR33218-5G
5-Chloro-1-(3-chlorobenzyl)-6-oxo-1,6-dihydro-3-pyridine carboxylic acid 95%
5-Chloro-1-(3-chlorobenzyl)-6-oxo-1,6-dihydro-3-pyridine carboxylic acid
Formula: C₁₃H₉Cl₂NO₃
Peso molecolare: 298,13 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00140433
CAS Number: 339024-74-7