Stampa…
4-Methyl-3-(1H-pyrrol-1-yl)aniline 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR33204-1G OR33204-5G
APOSOR33204-1GEA 538 EUR
APOSOR33204-1G APOSOR33204-5G
4-Methyl-3-(1H-pyrrol-1-yl)aniline 95%
4-Methyl-3-(1H-pyrrol-1-yl)aniline
Formula: C₁₁H₁₂N₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07643299
CAS Number: 94009-17-3