Stampa…
Methyl-4-bromo-5-methyl-1H-pyrazole-3-carboxylate 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR33202-1G OR33202-5G
APOSOR33202-1GEA 299 EUR
APOSOR33202-1G APOSOR33202-5G
Methyl-4-bromo-5-methyl-1H-pyrazole-3-carboxylate 95%
Methyl-4-bromo-5-methyl-1H-pyrazole-3-carboxylate
Formula: C₆H₇BrN₂O₂
Peso molecolare: 219,04 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08056667
CAS Number: 1232838-31-1