Stampa…

1-Chloro-4-(chloromethylsulphonyl)benzene, grado tecnico

Fornitore: Apollo Scientific

Synonyms: p-Chlorophenyl chloromethyl sulphone, (Chloromethyl)(4-chlorophenyl)dioxo-lambda~6~-sulphane

OR33200-1G OR33200-5G
APOSOR33200-1GEA 299 EUR
APOSOR33200-1G APOSOR33200-5G
1-Chloro-4-(chloromethylsulphonyl)benzene, grado tecnico
(Chloromethyl)(4-chlorophenyl)dioxo-lambda~6~-sulfane
Formula: C₇H₆Cl₂O₂S
Peso molecolare: 225,09 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00032558
CAS Number: 5943-04-4

Visualizza i codici

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR