Stampa…
3-Acetamido-5-carboxyphenylboronic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3-Acetamido-5-boronobenzoic acid
OR3320-1G OR3320-5G
APOSOR3320-1GEA 318 EUR
APOSOR3320-1G APOSOR3320-5G
3-Acetamido-5-carboxyphenylboronic acid 98%
3-Acetamido-5-carboxyphenylboronic acid
Formula: C₉H₁₀BNO₅
Peso molecolare: 222.990 g/mol
Punto di fusione: 240…243 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD08436066
CAS Number: 108749-15-1