Stampa…
4-(1,3-Benzodioxol-5-yl)benzenecarboxylic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 4-(2H-1,3-Benzodioxol-5-yl)benzoic acid
OR33199-1G OR33199-5G
APOSOR33199-1GEA 444 EUR
APOSOR33199-1G APOSOR33199-5G
4-(1,3-Benzodioxol-5-yl)benzenecarboxylic acid 95%
4-(1,3-Benzodioxol-5-yl)benzenecarboxylic acid
Formula: C₁₄H₁₀O₄
Peso molecolare: 242,23 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03426480
CAS Number: 193151-97-2