Stampa…
2-Iodo-1,4-benzenediamine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
OR33198-1G OR33198-5G
APOSOR33198-1GEA 26.3 EUR
APOSOR33198-1G APOSOR33198-5G
2-Iodo-1,4-benzenediamine 97%
2-Iodo-1,4-benzenediamine
Formula: C₆H₇IN₂
Peso molecolare: 234,04 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04971329
CAS Number: 69951-01-5