Stampa…
3-(4-Bromophenyl)-2-propen-1-ol 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR33197-1G OR33197-5G
APOSOR33197-1GEA 234 EUR
APOSOR33197-1G APOSOR33197-5G
3-(4-Bromophenyl)-2-propen-1-ol 95%
3-(4-Bromophenyl)-2-propen-1-ol
Formula: C₉H₉BrO
Peso molecolare: 213,08 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08056664
CAS Number: 105515-33-1