Stampa…
3-(Dimethylamino)-1-(3-thienyl)-2-buten-1-one 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR33195-1G OR33195-5G
APOSOR33195-1GEA 299 EUR
APOSOR33195-1G APOSOR33195-5G
3-(Dimethylamino)-1-(3-thienyl)-2-buten-1-one 95%
3-(Dimethylamino)-1-(3-thienyl)-2-buten-1-one
Formula: C₁₀H₁₃NOS
Peso molecolare: 195,29 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06659591
CAS Number: 885949-97-3